Merck
PHR9030
Supelco
N-Acetylbenzocaine
reference material
Szinonimák:
Ethyl 4-acetamidobenzoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
reference material
API-család
benzocaine
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHLOBHNRBWKNIO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)