Fontos dokumentumok
PHR1158
Benzocaine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1054000
API-család
benzocaine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzocaine is an ester-type local anesthetic, able to induce pain relief. It is used extensively in topical, mucosal and dermal formulations.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F
Lobbanási pont (C)
112 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?