Fontos dokumentumok
B0600000
Benzocaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benzocaine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F
Lobbanási pont (C)
112 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)