Fontos dokumentumok
134848
Triphenylmethanol
97%
Szinonimák:
Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
Teszt
97%
Forma
solid
bp
360 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
oldhatóság
dioxane: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?