Merck
72940
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrobenzoate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester, Ethyl p-nitrobenzoate
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.17
Beilstein:
1912879
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
crystals
mp
55-59 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
nitro
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Neil R Hartman et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 70(1), 182-188 (2014-07-11)
The clinical use of local anesthetic products to anesthetize mucous membranes has been associated with methemoglobinemia (MetHba), a serious condition in which the blood has reduced capacity to carry oxygen. An evaluation of spontaneous adverse event reporting of MetHba submitted