Fontos dokumentumok
E1501
Benzocaine
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F
Lobbanási pont (C)
112 °C