Fontos dokumentumok
PHR2225
Ethyl 4-Nitrobenzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ethyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1265300
API-család
benzocaine
Forma
crystals
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
55-59 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3