Merck
42263
Supelco
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
Szinonimák:
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
reference material
API-család
benzocaine
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)