Fontos dokumentumok
1036948
USP
o-Anisaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mepyramine, anisaldehyde
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
238 °C (lit.)
mp
34-40 °C (lit.)
sűrűség
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup