Merck
S356
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde
reagent grade, 98%
Szinonimák:
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
2-(HO)C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
471388
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 33 °C)
Teszt
98%
szennyeződések
≤1% phenol
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Salicyladehyde (2-Hydroxybenzaldehyde) may be used in the preparation of pyrocatechol via Dakin reaction.
Salicylaldehyde may be used as starting reagent in the synthesis of novel unsymmetrical chiral Salen Schiff base ligands. It may be used in the preparation of salicylaldehyde phenylhydrazine, a useful indicator for the titration of organometallic reagents.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 301-301 (1994)
The Use of Salicylaldehyde Phenylhydrazone as an Indicator for the Titration of Organometallic Reagents.
Brian E. Love et al.
The Journal of organic chemistry, 64(10), 3755-3756 (2001-10-25)
Salicin from host plant as precursor of salicylaldehyde in defensive secretion of chrysomeline larvae.
Pasteels JM, et al.
Physiological Entomology, 8(3), 307-314 (1983)
Unsymmetric chiral salen Schiff bases: A new chiral ligand pool from bis-schiff bases containing two different salicylaldehyde units.
Lopez J, et al.
Tetrahedron Letters, 39(24), 4199-4202 (1998)
Ziyad A Taha et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 81(1), 317-323 (2011-07-15)
Eight new lanthanide metal complexes [LnL(NO(3))(2)]NO(3) {Ln(III) = Nd, Dy, Sm, Pr, Gd, Tb, La and Er, L = bis-(salicyladehyde)-1,3-propylenediimine Schiff base ligand} were prepared. These complexes were characterized by elemental analysis, thermogravimetric analysis (TGA), molar conductivity measurements and spectral