Fontos dokumentumok
8.18718
Sigma-Aldrich
Vanillin
for synthesis
Szinonimák:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
204-465-2
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (HPLC)
gőznyomás
0.0029 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
>400 °C
hatékonyság
≥4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 160 °C
oldhatóság
9 g/L
sűrűség
1.06 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Vanillin formation from ferulic acid in Vanilla planifolia is catalysed by a single enzyme: This study identifies that a single hydratase/lyase is responsible for converting ferulic acid to vanillin in Vanilla planifolia, providing insights into the natural vanilla flavor production process (NJ Gallage et al., 2014).
  • Overview of the role of vanillin in neurodegenerative diseases and neuropathophysiological conditions: This review covers the role of vanillin in various neurodegenerative conditions, focusing on its pharmacological properties and applications in this field (C Iannuzzi et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.8 - 160,8 °C - closed cup