Merck
W407701
Sigma-Aldrich
o-Anisaldehyde
≥97%, FG
Szinonimák:
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
FEMA-szám:
4077
Beilstein:
606301
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.129
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
bp
238 °C (lit.)
mp
34-40 °C (lit.)
sűrűség
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
almond; hawthorne; sweet; vanilla
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Naturally-occurring aromatic aldehyde with acaricidal activity. May condense with L-tryptophan in foods to form the corresponding phenolic tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid which is a potent antioxidant.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ninghua Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 1-5 (2015-08-19)
A facile fluorescence switch with Schiff base units was designed and achieved by nucleophilic addition and dehydration reaction. The fluorescence of the probe can be regulated by metal ions (Al(3+) and Cu(2+)). The whole process shows that the weak fluorescence
Cikkek
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor