Merck
1036937
USP
p-Anisaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
Beilstein:
471382
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
API-család
mepyramine, anisaldehyde
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
p-Anisaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Anethole
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)