Y0000679
Mepyramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(4-Methoxybenzylamino)pyridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pyrilamine, mepyramine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMJGJENXFSWIMQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)