Fontos dokumentumok
V1104
Vanillin
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
>0.01 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder or crystals
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?