Fontos dokumentumok
Y0000680
Mepyramine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Aminopyridine, 2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pyrilamine, mepyramine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)