SRA1
Anisaldehyde solution
≥97.5% purity (GC), liquid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anisaldehyde solution,
leírás
Spray reagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (GC)
form
liquid
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]C(C1=CC=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
52.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
reporter gene expression using chemical exchange
saturation transfer MRI