1019701
USP
Amiloride hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Amiloride hydrochloride dihydrate, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amiloride
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N\C(=N\[H])\N.Cl.O.O
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Amiloride Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)