PHR1839
Amiloride Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Amiloride hydrochloride dihydrate, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 8
traceable to Ph. Eur. A0370000
traceable to USP 1019701
API-család
amiloride
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)