Fontos dokumentumok
1477003
USP
Nystatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Fungicidin, Mycostatin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nystatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
Alkalmazás
Also used to prepare standard, and system suitability solution for the assay, composition analysis and content uniformity by using liquid chromatography in conjunction with UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Nystatin, Neomycin Sulfate, Thiostrepton, and Triamcinolone Acetonide Ointment
- Nystatin Oral Suspension
- Nystatin
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: Nystatin acts against fungi, yeasts and molds.
Vigyázat
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)