Fontos dokumentumok
G6649
Genistein
≥98% (HPLC), powder, tyrosine protein kinase inhibitor
Szinonimák:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Javasolt termékek
product name
Genistein, synthetic, ≥98% (HPLC), powder
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
off-white to yellow
mp
297.0-298.0 °C
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AKT1(207) , CYP19A1(1588) , EGFR(1956) , ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982) , Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Ar(24208)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a test compound to access its estrogeniic acivity
- as an oestrogenic ligand to carry out identical reporter gene activation assays and also used to examine the binding of genistein to hERβ
- as an endocytosis inhibitor to test the possible effect of endocytosed advanced glycation end - bovine serum albumin (AGE-BSA) on lysosomes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology