Y0001902
Amiloride for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Amiloride hydrochloride dihydrate, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amiloride
gyártó/kereskedő neve
EDQM
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N=C(N)N.O.O.[H+]
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)