129876
Amiloride, Hydrochloride
An inhibitor of angiogenesis.
Szinonimák:
Amiloride, Hydrochloride, Acid-Sensing Ion Channel Modulator I, ASIC Channel Modulator I
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
off-white to yellow
oldhatóság
water: 2.5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACHKKGDWZVCSNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
capillary morphogenesis
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Swiercz, R., et al. 1999. Oncol. Rep.6, 523.
Moran, A., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, C350.
Alliegro, M.C., et al. 1993. J. Exp. Zool. 267, 245.
Sugiyama, S., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 8215.
Yoshida, K., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.154, 101.
Sariban-Sotorabay, S., and Benos, D.J. 1986. Am. J. Physiol.250, C175.
WGK
WGK 3