Fontos dokumentumok
1019712
USP
Amiloride Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amiloride
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
211-215 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3