Fontos dokumentumok
1314009
USP
Hydrochlorothiazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydrochlorothiazide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC12A3(6559)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, standard stock, system suitability, Hydrochlorothiazide standard solutions for assay, performance, and impurity analysis according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Hydrochlorothiazide Capsules
- Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2