Fontos dokumentumok
C4555
Methyl-β-cyclodextrin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioReagent
form
powder
molekulatömeg
~1320 g/mol
a címkézés mértéke
1.5-2.1 methyl per mol glucose
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The solubility of natural cyclodextrins is very poor. In the late 1960′s, it was discovered that chemical substitutions at the 2, 3, and 6 hydroxyl sites would greatly increase solubility. Most chemically modified cyclodextrins are able to achieve a 50% (w/v) concentration in water.
Alkalmazás
- to study the effect of cholesterol depletion, from sperm membrane on sperm′s ability to undergo acrosome reaction.
- to determine the effect of caveolin overexpression and its loss on pro-survival and pro-growth signaling
- in conventional in vitro fertilization
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
368.6 °F
Lobbanási pont (C)
187 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
A palmitinsav és más összetevők befolyásolják a heterológ fehérjék és monoklonális antitestek biológiai előállítására szolgáló szérummentes sejttenyésztési rendszereket.
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.