Fontos dokumentumok
27176
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black phenolic hole cap
Jellemzők
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
149 °C temp. limit
átmérő × Ma
23 mm × 11.3 mm
tartó átmérő
12 mm
szerelvény
thread for 20-400
kompatibilitás
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
Általános leírás
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)