Fontos dokumentumok
27039
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 5 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 62 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
kiszerelés
pkg of 12 ea
külső átmérő × Ma
20 mm × 62 mm
térfogat
5 mL
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
  • Cone shaped vessel for easy removal of small samples.
  • Made of heavy wall borosilicate glass.
  • Includes PTFE-faced red rubber septum and a black phenolic solid cap.
  • Autoclavable or can be centrifuged.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)