Fontos dokumentumok
29039-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Red Rubber/Silicone Seals
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
9 mm
átmérő × vastagság
9 mm × 1.0 mm
szerelvény
thread for 9 mm
kompatibilitás
for use with 2mL vial with 9mm thread
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)