Fontos dokumentumok
64715
Supelco
Screw Top Mini Flask with Hole Cap and Septum
volume 10 mL, pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
material
clear borosilicate glass flask
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 12 ea
térfogat
10 mL
Tulajdonságok és előnyök
Heat resistant borosilicate glass flasks provide an inert seal when used with a hole cap and PTFE silicone septum (included) or a Mininert valve. Excellent for liquid-liquid extraction of trihalomethanes from drinking water. Also useful for sample collection, solution preparations, derivatization reactions, extractions, and many other applications.
Egyéb megjegyzések
Replacement cap for the Mini Flask is part number 27176, the replacement septa is part number 27177.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)