27174-U
Screw cap, solid top with PTFE liner, pkg 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
About This Item
Javasolt termékek
material
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
méret
20-400
Jellemzők
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
49 °C temp. limit
szerelvény
thread for 20-400
kompatibilitás
for use with 22 mL vial with 20 mm thread
Általános leírás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)