Fontos dokumentumok
Z115150
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 5 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 65 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
átmérő × Ma
20 mm × 65 mm
térfogat
5 mL
szerelvény
20-400 thread
Általános leírás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Lábjegyzet
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Jogi információk
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)