Fontos dokumentumok
27178
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 18 mm × 0.050 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
18 mm
átmérő × vastagság
18 mm × 0.050 in.
kompatibilitás
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Általános leírás
The red rubber is "polybutyl isoprene."
Alkalmazás
Septa may be used in solid-phase microextraction (SPME) of essential Ocimum oils.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemotaxonomical analysis of the essential oil aroma compounds of four different Ocimum species from southern India.
Jirovetz, Leopold, et al.
European Food Research and Technology, 217.2, 120-124 (2003)