Vissza
Screw cap, phenolic, with open center
Products
Termékkategória
caps (5)
Márka
Supelco (5)
Átmérő (mm)
Záródás típus
Szín
Termékek szűrése
Showing 1-5 of 5
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
27187
Screw cap, phenolic, with open center,
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27176
Screw cap, phenolic, with open center,
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27154
Screw cap, phenolic, with open center,
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27120-U
Screw cap, phenolic, with open center,
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
23237
Screw cap, phenolic, with open center,
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea