Fontos dokumentumok
27027-U
Supelco
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 22 mL, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Graduated Clear Glass Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial (with graduations)
leírás
cap not included
Jellemzők
closure type screw top vial
graduated
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
23 mm × 85 mm
térfogat
22 mL
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only, volume 22 mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 20-400.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)