Fontos dokumentumok
24886-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
barrier (silicone bonded to aluminum)
leírás
aluminum/silicone
septum type: Barrier
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
18 mm
átmérő × vastagság
18 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)