Fontos dokumentumok
27514
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
kiszerelés
pkg of 100 ea
Paraméterek
250 °C max. temp.
külső átmérő
18 mm
átmérő × vastagság
18 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 22 mL vial
Általános leírás
PTFE/Silicone is recommended for use with most organic solvents until PTFE is pierced. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)