Fontos dokumentumok
27354
Supelco
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black Viton®
black Viton®
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
külső átmérő
18 mm
átmérő × vastagság
18 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Jogi információk
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)