Fontos dokumentumok
27195
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
burnt orange PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
külső átmérő
18 mm
átmérő × vastagság
18 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
Jogi információk
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)