Fontos dokumentumok
Z2876
Zinc sulfate solution
0.3 N
Szinonimák:
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
Minőségi szint
koncentráció
0.3 N
SMILES string
[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Zn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3