Fontos dokumentumok
221376
Zinc sulfate heptahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
Teszt
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
form
crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
szennyeződések
≤0.01% insolubles
pH
4.4-6.0 (25 °C, 5%)
oldhatóság
water: soluble 965 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤3 ppm
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Zinc tris(thiourea) sulphate (ZTS), a semiorganic nonlinear optic (NLO) material that may be useful in laser fusion experiments and in second-harmonic-generation (SHG) devices.
- Highly pure zinc oxide nanostructures via a precipitation method for use in catalytic reactions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.