Fontos dokumentumok
1724769
USP
Zinc sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Zinc sulfate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
zinc sulfate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Zinc Sulfate Compounded Injection
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3