Fontos dokumentumok
Z4750
Zinc sulfate heptahydrate
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- A reagent in the isolation of genomic DNA from eukaryotic green alga named Chlamydomonas reinhardtii.
- A component of a cell culture media (Jensen′s chemically defined media).
- A reactant to prepare zinc thiourea sulfate salts as NLO materials.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.