Fontos dokumentumok
31665
Zinc sulfate heptahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Teszt
≥99.5%
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
4.4-5.6 (20 °C, 5%)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- To compose electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors on Mo-coated glass substrates.
- Preparation of internal standard (IS) working solution for use in liquid chromatography (LC) coupled with mass spectrometry (MS) analysis.
- Titrimetric estimation of holmium content in the holmium loaded poly(L-lactic acid) films and microspheres.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?