83265
Zinc sulfate heptahydrate
BioUltra, for molecular biology, 2.0 M in H2O
Szinonimák:
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
form
solution
koncentráció
2.0 M in H2O
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.0±0.5
sűrűség
1.31 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: <0.02
λ: 280 nm Amax: <0.02
alkalmasság
passes test for filter test
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3