Fontos dokumentumok
Z1001
Zinc sulfate heptahydrate
suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99.0%
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)