Fontos dokumentumok
1.08883
Supelco
Zinc sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Zinc
About This Item
Lineáris képlet:
ZnSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-793-3
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 5210
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.5-103.0% (complexometric)
form
solid
hatékonyság
1260 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C
oldhatóság
965 g/L
sűrűség
1.97 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800‑1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
kation nyomok
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.0003%
N: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Validation of a simple liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry method for the simultaneous determination of tacrolimus, sirolimus, everolimus and cyclosporin A in dried matrix on paper discs.: This study validates a liquid chromatography-mass spectrometry method enhanced by zinc sulfate heptahydrate for analyzing immunosuppressant drugs. This development represents a significant advance in clinical diagnostics, providing faster and more reliable drug monitoring (Bressán et al., 2021).
  • Adduct simplification in the analysis of cyanobacterial toxins by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry.: Research utilizing zinc sulfate heptahydrate in matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectrometry to simplify the analysis of cyanobacterial toxins. This study enhances the understanding of environmental toxins, showcasing the role of zinc sulfate heptahydrate in improving analytical accuracy and efficiency (Howard et al., 2007).
Kapcsolódás
Replaces: ZX0105; ZX0105-1; ZX0105-20
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): 99.5 - 103.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 4.4 - 5.6
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0003 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.