Fontos dokumentumok
PHR2917
Zinc Sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Zinc sulfate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1724769
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
zinc sulfate
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3