Fontos dokumentumok
204986
Zinc sulfate heptahydrate
≥99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Zinc(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
Teszt
≥99.95% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
szennyeződések
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
oldhatóság
H2O: 965 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As an electrolyte for rechargeable hybrid aqueous batteries.
- As a precursor to synthesize ZnO nanoparticles.
- As a cathodic corrosion inhibitor in batteries.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.