681676
Wortmannin
InSolution, ≥95%, fungal metabolite that acts as a selective, cell-permeable and irreversible inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase)
Szinonimák:
InSolution Wortmannin, MLCK Inhibitor II
Teszt
≥95% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Cikkek
Discover definitions and uses for irreversible inhibitors including the types of irreversible inhibitors: suicide inhibitors, heavy metal inhibitors, and time-dependent inhibitors.